Documenti fondamentali
GF28732743
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-327-43
Lunghezza
200 mm
D.E.
12.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)