GF13655853
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.9 mm
Sinonimo/i:
SI617041
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 136-558-53
Lunghezza
200 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.9 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)