SYNF164100
Synthware™ two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F164100, Glass reaction flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F164100
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)