SYNF161450
Synthware™ two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F161450, flask, reaction flask, two-neck flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F161450
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)