GF29051221
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.030mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075111
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 290-512-21
L × diam.
50 m × 0.030 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)