GF27946570
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT025130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 279-465-70
L × diam.
0.1 m × 0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF27946570-1EA | 4061825433042 |