GF80341321
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.5m wire, 0.1mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT045110
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 803-413-21
L × diam.
0.5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)