GF27655140
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
Sinonimo/i:
AL603100
Saggio
97.5%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 276-551-40
Misura
25 × 25 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)