GF82883447
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, purity 96.%
Sinonimo/i:
AL603027
Saggio
96%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-834-47
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)