GF26189534
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
0.2m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT055160
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 261-895-34
L × diam.
0.2 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)