Documenti fondamentali
GF89071195
Platinum
foil, thickness 0.15 mm, diameter 15 mm, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PT000255
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 890-711-95
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Diametro
15 mm
Spessore
0.15 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)