Key Documents
GF24451309
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
10m wire, 0.1mm diameter, hard
Sinonimo/i:
NI145120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 244-513-09
L × diam.
10 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)