GF24128333
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 200mm x 16mm diameter
Sinonimo/i:
NI147940
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 241-283-33
L × diam.
200 mm × 16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24128333-1EA | 4061825425566 |
GF24128333-2EA | 4061829969950 |