Documenti fondamentali
GF93309161
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Sinonimo/i:
FE136011
About This Item
Codice UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 933-091-61
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract,Skin
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)