GF24259596
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI055113
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 242-595-96
Lunghezza
500 m
Diametro
0.045 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)