GF96254006
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI055141
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 962-540-06
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)