Key Documents
GF23587915
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
TE006100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 235-879-15
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)