Key Documents
GF20882538
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200270
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 208-825-38
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)