GF19001562
Titanium-vanadium-chromium-aluminum alloy, Ti69V15Cr13Al3
foil, 50 x 50mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
TJ110350
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 190-015-62
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.038 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)