Key Documents
GF19127336
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.03 mm, size 600 × 900 mm
Sinonimo/i:
ET311130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 191-273-36
Misura
600 × 900 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)