GF64447386
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.5 mm, L 20 m, colorless
Sinonimo/i:
ET311452
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 644-473-86
Lunghezza
20 m
Spessore
0.5 mm
Colore
colorless
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)