GF71489683
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.75 mm, L 2 m, colorless
Sinonimo/i:
ET311470
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 714-896-83
Lunghezza
2 m
Spessore
0.75 mm
Colore
colorless
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)