Documenti fondamentali
GF18750146
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
SI633400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 187-501-46
Misura
25 × 25 mm
Spessore
4.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)