Documenti fondamentali
GF68781167
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
SI636810
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 687-811-67
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)