Documenti fondamentali
GF85351608
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
SI633210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 853-516-08
Misura
50 × 50 mm
Spessore
2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)