GF17783860
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.05m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
W 040250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 177-838-60
Lungh. × largh. × spess.
0.5 m × 0.5 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17783860-1EA | 4061825429403 |