Documenti fondamentali
SYNF580810
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 65 mm
Sinonimo/i:
Synthware F580810, Schlenk tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
clear glass
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread Internal
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech F580810
D.E. × lungh.
19 mm × 65 mm
Capacità
10 mL
valve L
0-8 mm
Descrizione generale
Schlenk Storage Tube, 10mL, ODxl 19X65mm includes Accessories: S600008T
Applicazioni
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)