GF07563203
Antimony
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.005mm, permanent polyester support, 95+%
Sinonimo/i:
Antimony, SB000070
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 075-632-03
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.005 mm
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)