GF08567657
Copper
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
CU006025
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 085-676-57
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)