Documenti fondamentali
GF41668544
Copper
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
CU006025
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 416-685-44
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Copper powder (spheroidal), 10-25 μm, 98%
Sigma-Aldrich
326453
Copper
Copper powder, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper