GF06230922
Carbon - Vitreous
foam, 300x300mm, thickness 30mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Sinonimo/i:
Carbon - Vitreous, VC003840
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96.5%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 062-309-22
Misura × spessore
300 x 300 mm × 30 mm
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)