GF04513700
Zirconium
rod, 100mm, diameter 50mm, centerless ground, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007960
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.20%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 045-137-00
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 50 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)