GF00044682
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Ytterbium, YB000205
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 000-446-82
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)