Documenti fondamentali
F15323
Sigma-Aldrich
2-Fluorotoluene
≥99%
Sinonimo/i:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.13
Beilstein:
1853362
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
21 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
113-114 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Frans Everson et al.
International journal of environmental research and public health, 16(13) (2019-07-03)
Exposure to ambient NO2 and benzene, toluene ethyl-benzene and m+p- and o-xylenes (BTEX) is associated with adverse cardiovascular effects, but limited information is available on the effects of personal exposure to these compounds in South African populations. This 6-month follow-up
Aurélien Rey et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 95-103 (2015-06-09)
A new strategy was developed to elucidate and quantify 56 (69 analytes including isomers) suspected chemically defined fragrance allergens in perfumes that were recently targeted by the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). Samples were analyzed with a two-dimensional gas
Protocolli
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2