Documenti fondamentali
40727
Sigma-Aldrich
1,3-dimetil-2-imidazolidinone
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
N,N′-dimetiletileneurea, DMEU, DMI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.15
Beilstein:
108808
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
224-226 °C (lit.)
Solubilità
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,3-Dimetil-2-imidazolidinone (DMI) è un derivato imidazolidinico. È stato riferito che agisce come promotore riducendo al minimo la formazione dei sottoprodotti della dialchilazione e accelerando la velocità di monoalchilazione del γbutirrolattone È stata studiata la conversione di CO2 per formare alcoli inferiori per idrogenazione catalitica omogenea usando DMI come solvente.
Applicazioni
1,3-Dimetil-2-imidazolidinone può essere usato:
  • Come solvente sostituto per esametil triammide fosforica (HMPA) nella sintesi di 1,2-bis(trimetilsilil)benzene.
  • Come solvente durante la prenilazione α-regioselettiva dell′immina.
  • Come componente della fase mobile per l′analisi cromatografica a esclusione dimensionale della cellulosa.
Altre note
Solvente usato in diverse trasformazioni organiche sintetiche. Studiato nella formazione di complessi di idrosilano-diil-metallo di transizione funzionalmente stabilizzati prodotti fotochimicamente a partire da arilsilani.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)
Tsugio Kitamura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(7), 3421-3424 (2013-03-20)
A practical and safe synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene from 1,2-dichlorobenzene and Me3SiCl was achieved by use of a hybrid metal of Mg and CuCl in the presence of LiCl in 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI). This method does not require a toxic HMPA, provides
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses