Key Documents
224766
Sigma-Aldrich
N-Methylcaprolactam
99%
Sinonimo/i:
Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michika Ohtake et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(35), 16879-16885 (2006-07-21)
Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds are specific polymeric compounds for inhibiting hydrate formation. To clarify the inhibition mechanism of these compounds on hydrate nucleation at the molecular level, we measured the mass spectra of clusters generated from the fragmentation