E4453
3-Ethoxy-2-cyclohexenone
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H7(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Beilstein:
2042049
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?