Documenti fondamentali
DWKW216956
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), flat vinyl liner
Sinonimo/i:
W216956
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Caratteristiche
with cap
with cap
Confezionamento
case of 180 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216956
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
Capacità
(125 mL)
Raccordi
38-400 neck
38-400
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)