Documenti fondamentali
Z177415
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F367480000
Dimensioni recipiente
76 mm × 40 mm × 29 mm
Capacità
50 mL
Dimensioni manico
100 mm
Descrizione generale
Molded, natural color.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z177415-12EA4061832257136