Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F367560000
Dimensioni recipiente
203 mm × 121 mm × 76 mm
Capacità
1,100 mL
Dimensioni manico
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Molded, natural color.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177466-6EA | 4061832262451 |