Key Documents
D179302
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
98%
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4463 (lit.)
P. eboll.
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for polyurethane foams and intermediate for cationic surfactants.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Beth Sharkey et al.
mAbs, 9(2), 257-268 (2016-12-13)
Monovalent bispecific antibodies (BsAbs) are projected to have broad clinical applications due to their ability to bind two different targets simultaneously. Although they can be produced using recombinant technologies, the correct pairing of heavy and light chains is a significant