Documenti fondamentali
8.03580
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylpiperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-412-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
180 °C
Potenza
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-9.6 % (v/v)
pH
11.4 ( in H2O)
Punto di fusione
-1 °C
Temp. transizione
flash point 22 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C