D122602
1,4-Diiodobutane
≥99%, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Tetramethylene diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.621 (lit.)
P. eboll.
147-152 °C/26 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Densità
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ICCCCI
InChI
1S/C4H8I2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter