D102504
1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene
97%
Sinonimo/i:
DFDNB
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(c(F)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2F2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
VILFTWLXLYIEMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D102504-10G | 4061838353641 |
D102504-2.5G |