Key Documents
300365
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)