CLS7078D5
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 5.0 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pack of 25 ea
case of 400 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7078D-5
Campo di misura del volume
5.0 mL
Capacità
5.0 mL
Descrizione generale
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)