CLS7078B5
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 5 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7078B
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass
round tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Blue
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 200 ea
case of 400 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7078B-5
Campo di misura del volume
5 mL, accuracy: 0.1 mL
Lunghezza
215 mm
Capacità
5.0 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)