Documenti fondamentali
CLS7078D10
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 10.0 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 7078D-10
Campo di misura del volume
10.0 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipettes racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)