Documenti fondamentali
CLS618050
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 65 mm
Sinonimo/i:
Corning® 6180
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Corning 6180-50
Lungh. stelo
65 mm
D.E. stelo
8-9 mm
D.I. sommità
50 mm
Descrizione generale
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)