SLW2140/11M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 125 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2140/11M
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 185 - 240 mm
Caratteristiche
short stem
Produttore/marchio commerciale
2140/11M
SciLabware
Diam. filtro
185—240 mm
Lungh. stelo
122 mm
D.E. stelo
12 mm
D.E. sommità
125 mm
Descrizione generale
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW2140/11M-1EA | 4061832439259 |